Aluminio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, duro, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Aluminum
44579.G5
44579.G9
44579.G5EA
99.5
EUR
44579.G5
44579.G9
Aluminio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, duro, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Aluminio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.049g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 660 °C Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Índice Merck: 13,00321 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...