Aluminio ≥99.99% (metals basis), shot, flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
45001.36 45001.A1
45001.36EA 113 EUR
45001.36 45001.A1
Aluminio ≥99.99% (metals basis), shot, flattened/spherical shape ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Aluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Al Physical Form: Spheroid shape pellet 3/8" +/-1/4" Odour: Odourless
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321