Aluminio ≥99.7% (metals basis), escamas APS 11 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminum
45031.A1 45031.A7 45031.30
45031.A1EA 219 EUR
45031.A1 45031.A7 45031.30
Aluminio ≥99.7% (metals basis), escamas APS 11 µm
Aluminio
Purity: 99.7% CAS No.: 7429-90-5 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 3208
ADR: 4.3 II
Índice Merck: 13,00321