Aluminio ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Aluminum
45100.H2
45100.G6
45100.H2EA
155
EUR
45100.H2
45100.G6
Aluminio ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Aluminio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.31g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al MW: 26.98 g/mol Pto. Ebullición: 2327 Pto. de fusión: 660 Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Índice Merck: 13,00321 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...