Aluminio, en polvo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 57 EUR
8.14917.0100 8.14917.1000
Aluminio, en polvo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Aluminio
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3 II
Índice Merck: 13,00321
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material