Aluminio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20051.0100 8.20051.1000
8.20051.0100EA 28.9 EUR
8.20051.0100 8.20051.1000
Aluminio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Aluminio
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)