Aluminio ≥99.5% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11067.14
11067.30
11067.A1
11067.A7
11067.14EA
52.3
EUR
11067.14
11067.30
11067.A1
11067.A7
Aluminio ≥99.5% (metals basis), en polvo -325 mesh
Aluminio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: APS 7-15 micron
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 1396
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Pto. Ebullición: 2057 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 659,7 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN: 1396 ADR: 4.3,II |