Galio 99.9999% Trace metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
193070010
193070050
193070250
ACRO193070010EA
35.3
EUR
ACRO193070010
ACRO193070050
ACRO193070250
Galio 99.9999% Trace metals basis
Galio
Formula:
Ga MW: 69.72 g/mol Pto. Ebullición: 2400 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 29.7 °C Densidad: 5.9 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00134045 Núm. CAS: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN: 2803 ADR: 8 III Índice Merck: 12,04364 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Silver white to silver grey Metallic solid or liquid |
Total trace metal impurities | ≤1 ppm |