Galio 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
317990100 317990500
ACRO317990100EA 117 EUR
ACRO317990100 ACRO317990500
Galio 99.99% (trace metals basis)
Galio
Formula: Ga
MW: 69,72 g/mol
Pto. Ebullición: 2403 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29,7 °C
Densidad: 5,9 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134045
Núm. CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,04364
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %