Galio ≥99.9999% (metals basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10185.18 10185.14
10185.18EA 410 EUR
10185.18 10185.14
Galio ≥99.9999% (metals basis), lingote
Galio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-55-3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formula: Ga
MW: 69.72 g/mol
Pto. Ebullición: 2403
Pto. de fusión: 29
Densidad: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134045
Núm. CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,04364