Galio ≥99.99% (metals basis), lingote
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10188.18 10188.30 10188.14
10188.18EA 432 EUR
10188.18 10188.30 10188.14
Galio ≥99.99% (metals basis), lingote
Galio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-55-3 Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Silver grey MDL No.: MFCD00134045
Formula: Ga
Pto. Ebullición: 2403 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29 °C
Densidad: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134045
Núm. CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,04364