Galio ≥99.9999% (metals basis), en lentejas, Ø 6 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44324.09 44324.18 44324.30
44324.09EA 144 EUR
44324.09 44324.18 44324.30
Galio ≥99.9999% (metals basis), en lentejas, Ø 6 mm
Galio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-55-3 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: 0.7 grams/pellet maximum Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formula: Ga
MW: 69.72 g/mol
Pto. Ebullición: 2403
Pto. de fusión: 29
Densidad: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134045
Núm. CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,04364