Galio metal ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44418.22 44418.36
44418.22EA 697 EUR
44418.22 44418.36
Galio metal ≥99.999% (metals basis)
Galio
Packaged in poylethylene bottle.
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-55-3 Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formula: Ga
Pto. Ebullición: 2403 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29 °C
Densidad: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134045
Núm. CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,04364