Indio 99.99% (trace metals basis), láminas, Thickness: 0.127 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
318110023 318110092
ACRO318110023EA 157 EUR
ACRO318110023 ACRO318110092
Indio 99.99% (trace metals basis), láminas, Thickness: 0.127 mm
Indio
Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Foil
Total trace metal impurities ≤0.01 %