Indio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00470.G1
00470.G5
00470.G1EA
153
EUR
00470.G1
00470.G5
Indio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈5.74g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156 °C Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134048 Núm. CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Índice Merck: 13,04971 |