Indio ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10615.09
10615.18
10615.30
10615.09EA
178
EUR
10615.09
10615.18
10615.30
Indio ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indio
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156 °C Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134048 Núm. CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Índice Merck: 13,04971 |