Indio ≥99.9995% (metals basis), lingote policristalino, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10616.18
10616.90
10616.18EA
466
EUR
10616.18
10616.90
Indio ≥99.9995% (metals basis), lingote policristalino, Puratronic®
Indio
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7440-74-6
Formula Weight: 114.818
Density: 7.310
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6 deg C
Boiling Point: 2072 deg C
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Pto. Ebullición: 2072 °C Pto. de fusión: 156,6 °C Densidad: 7,310 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134048 Núm. CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Índice Merck: 13,04971 |