Indio ≥99.9% (metals basis), balas en gota 4 mm (0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11026.09 11026.18 11026.30
11026.09EA 71.5 EUR
11026.09 11026.18 11026.30
Indio ≥99.9% (metals basis), balas en gota 4 mm (0.2 in)
Indio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971