Indio ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11359.KN 11359.KM
11359.KNEA 1120 EUR
11359.KN 11359.KM
Indio ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Indio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971