Indio ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11382.FF 11382.FI
11382.FFEA 341 EUR
11382.FF 11382.FI
Indio ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Indio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈9.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971