Indio ≥99.9975% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11384.FF 11384.FI 11384.FY 11384.GK
11384.FFEA 124 EUR
11384.FF 11384.FI 11384.FY 11384.GK
Indio ≥99.9975% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Indio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈2.3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971