Indio ≥99.9975% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11386.FI 11386.GH
11386.FIEA 170 EUR
11386.FI 11386.GH
Indio ≥99.9975% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Indio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971