Indio ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11462.G1 11462.G5 11462.G9
11462.G1EA 161 EUR
11462.G1 11462.G5 11462.G9
Indio ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indio
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈5.74g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971