Indio ≥99.99% (metals basis), láminas, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12206.FI 12206.FY 12206.GJ 12206.HW
12206.FIEA 109 EUR
12206.FI 12206.FY 12206.GJ 12206.HW
Indio ≥99.99% (metals basis), láminas, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Indio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈2.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971