Indio ≥99.99% (metals basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Scientific
13982.FI 13982.GJ 13982.HW
13982.FIEA 155 EUR
13982.FI 13982.GJ 13982.HW
Indio ≥99.99% (metals basis), láminas, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Indio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
MW: 114,82 g/mol
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971