Indio ≥99.999% (metals basis), lingote
Proveedor: Thermo Scientific
14720.09 14720.18
14720.09EA 159 EUR
14720.09 14720.18
Indio ≥99.999% (metals basis), lingote
Indio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Soft white ingot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
MW: 114,82 g/mol
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971