Indio ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Scientific
40421.G3 40421.G6 40421.G9
40421.G3EA 159 EUR
40421.G3 40421.G6 40421.G9
Indio ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Indio
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈0.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
Formula: In
MW: 114,82 g/mol
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971