Indio ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43388.RQ
43388.Z8
43388.RQEA
101
EUR
43388.RQ
43388.Z8
Indio ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Indio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈0.33g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156 °C Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134048 Núm. CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Índice Merck: 13,04971 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...