Indio ≥99.9% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45122.14
45122.06
45122.14EA
477
EUR
45122.14
45122.06
Indio ≥99.9% (metals basis), en polvo -100 mesh
Indio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-74-6
Molecular Formula: In
Formula Weight: 114.82
Physical Form: Powder
Density: 7.31
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6°
Boiling Point: 2072°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Pto. Ebullición: 2072 °C Pto. de fusión: 156,6 °C Densidad: 7,31 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134048 Núm. CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |