Germanio 99.999% Trace metals basis, powder
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
193110100 193110500
ACRO193110100EA 232 EUR
ACRO193110100 ACRO193110500
Germanio 99.999% Trace metals basis, powder
Germanio
Formula: Ge
MW: 72.61 g/mol
Pto. Ebullición: 2830
Pto. de fusión: 937 °C
Densidad: 5.35 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085310
Núm. CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,04415
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Glistening crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %