Germanio ≥99.9999% (metals basis), piezas ≤ 2 cm (0.8 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00123.09 00123.18
00123.09EA 207 EUR
00123.09 00123.18
Germanio ≥99.9999% (metals basis), piezas ≤ 2 cm (0.8 in)
Germanio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formula: Ge
Pto. Ebullición: 2830 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 937,2 °C
Densidad: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085310
Núm. CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Índice Merck: 12,04415