Germanio ≥99.999% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10190.09 10190.18
10190.09EA 264 EUR
10190.09 10190.18
Germanio ≥99.999% (metals basis), en polvo -100 mesh
Germanio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formula: Ge
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085310
Núm. CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1,III