Germanio ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), lingote, zona refinada 95% N type minimum
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10192.79 10192.TK
10192.79EA 1430 EUR
10192.79 10192.TK
Germanio ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), lingote, zona refinada 95% N type minimum
Germanio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formula: Ge
MW: 72.61 g/mol
Pto. Ebullición: 2830
Pto. de fusión: 937.2
Densidad: 5.323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085310
Núm. CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Índice Merck: 12,04415