Germanio ≥99.999% (metals basis), piezas ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43986.09 43986.18
43986.09EA 236 EUR
43986.09 43986.18
Germanio ≥99.999% (metals basis), piezas ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Germanio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formula: Ge
Pto. Ebullición: 2830 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 937,2 °C
Densidad: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085310
Núm. CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Índice Merck: 12,04415