Carbono ≥99%, felt, Grosor: 1.27 cm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42107.RF 42107.RR
42107.RFEA 145 EUR
42107.RF 42107.RR
Carbono ≥99%, felt, Grosor: 1.27 cm (0.5 in)
Carbono
Purity: 99.0% Physical Form: ≈9.86g/10x10cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Pto. Ebullición: ∼4000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3727 °C
Densidad: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Índice Merck: 13,01818