Carbono activo, NORIT® SA 2, para decolorante
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbón activado
171530010 171530050
ACRO171530010EA 171 EUR
ACRO171530010 ACRO171530050
Carbono activo, NORIT® SA 2, para decolorante
Carbono activo
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3652 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %