Carbono activo, DARCO® 4-12 mesh, para decolorante
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbón activado
403990030 403995000 403990100
ACRO403990030EA 583 EUR
ACRO403990030 ACRO403995000 ACRO403990100
Carbono activo, DARCO® 4-12 mesh, para decolorante
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Granules and/or chunks
Loss on drying ≤12 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6