Carbono activo, NORIT® CN 1 para decolorante
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Carbón activado
404045000
404042500
ACRO404045000EA
64.7
EUR
ACRO404045000
ACRO404042500
Carbono activo, NORIT® CN 1 para decolorante
Carbono activo
Formula:
C MW: 12.01 g/mol Pto. de fusión: 3652 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133992 Núm. CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2 III IR: 01-2119488894-16 Índice Merck: 13,01818 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Black Powder |
Loss on drying | ≤15 % |
Methylene blue adsorption | ≥25.0 g/100 g |
pH | 5.5 to 8 |
Phosphate (PO4) | ≤3.5 % (by acid extraction) |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm (by acid extraction) |
Iron (Fe) | ≤150 ppm (by acid extraction) |