Carbono activo 2mm & down
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Carbón activado
10926.22 10926.30
10926.22EA 49.2 EUR
10926.22 10926.30
Carbono activo 2mm & down
Carbono activo
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Formula: C
MW: 12,01 g/mol
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818