Carbono activo, en polvo (total ash max 4%)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Carbón activado
33302.22 33302.36 33302.A3
33302.22EA 39.4 EUR
33302.22 33302.36 33302.A3
Carbono activo, en polvo (total ash max 4%)
Carbono activo
CAS No.: 7440-44-0 Appearance: Black UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3550
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818