Carbono activo, bala 6-8 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Carbón activado
88764.A1
88764.A7
88764.A1EA
96.1
EUR
88764.A1
88764.A7
Carbono activo, bala 6-8 mesh
Carbono activo
MDL No.: MFCD00133992
For hydrocarbon recovery
Formula:
C MW: 12.01 g/mol Pto. de fusión: 3550 Densidad: 2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133992 Núm. CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2 III IR: 01-2119488894-16 Índice Merck: 13,01818 |