Carbono activo, en polvo, Norit® GSX, lavada al ácido sulfúrico, steam activated and acid washed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
L11860.22EA 34.3 EUR
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
Carbono activo, en polvo, Norit® GSX, lavada al ácido sulfúrico, steam activated and acid washed
Carbono activo
CAS No.: 7440-44-0 UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818