Carbono activo, en lentejas, Norit® ROW 0.8 mm, steam activated
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbón activado
L16334.22 L16334.36 L16334.0P
L16334.22EA 39.3 EUR
L16334.22 L16334.36 L16334.0P
Carbono activo, en lentejas, Norit® ROW 0.8 mm, steam activated
Carbono activo
CAS No.: 7440-44-0 MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818