Carbono activo, en polvo, extra puro, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Carbón activado
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02184.1000 1.02184.5000 1.02184.9020
1.02184.1000EA 153 EUR
1.02184.1000 1.02184.5000 1.02184.9020
Carbono activo, en polvo, extra puro, Supelco®
Carbono activo
Powder, activated. Typical particle size distributions: 95% through 100 mesh, 70% through 200 mesh, 50% through 270 mesh.
Formula: C
MW: 12,01 g/mol
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
Order Now
Resultados test especificaciones
dentity conforms
Substances soluble in nitric acid ≤ 5 %
Chloride (Cl) ≤ 200 ppm
Cyano compounds (CN) passes test
As (Arsenic) ≤ 5 ppm
Fe (Iron) ≤ 500 ppm
Pb (Lead) ≤ 20 ppm
Zn (Zinc) ≤ 100 ppm
Polycyclic aromates passes test
Tar products passes test
n-Hexane adsorption ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C) ≤ 2 %
Loss on drying ≤ 10 %