Carbono activo para análisis
Proveedor: Merck
Sinónimos: Carbón activado
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
1.02186.0250EA 122 EUR
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
Carbono activo para análisis
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818