Carbono activo, granulado, extra puro, Ø ∼1,5 mm
Proveedor: Merck
Sinónimos: Carbón activado
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02514.1000 1.02514.5000 1.02514.9025
1.02514.1000EA 191 EUR
1.02514.1000 1.02514.5000 1.02514.9025
Carbono activo, granulado, extra puro, Ø ∼1,5 mm
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
Order Now
Resultados test especificaciones
Density passes test
Substances soluble in nitric acid ≤5%
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Cyano compounds (CN) passes test
As (Arsenic) ≤5 ppm
Fe (Iron) ≤500 ppm
Pb (Lead) ≤20 ppm
Zn (Zinc) ≤100 ppm
Polycyclic aromates passes test
Tar products passes test
n-Hexane adsorption ≥30%
Residue on ignition (600 °C) ≤10%
Loss on Drying ≤10%