Carbono activo Ph. Eur., SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Carbón activado
1.02555.1000 1.02555.9025
1.02555.1000EA 584 EUR
1.02555.1000 1.02555.9025
Carbono activo Ph. Eur., SAFC®
Carbono activo
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3550
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818