Carbono activo, en polvo, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Carbón activado
22637.293EA 226 EUR
22637.293 22637.415
Carbono activo, en polvo, GPR RECTAPUR®
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
Order Now
Resultados test especificaciones
Tamaño de partícula medio Max. 80 µm
Residuo de ignición Max. 6 %
Agua Max. 10 %