Carbono activo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Carbón activado
05105-1KG 05105-250G
SUPL05105-1KGEA 386 EUR
SUPL05105-1KG SUPL05105-250G
Carbono activo, Supelco®
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818