Carbono activo, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
05112-100G 05112-500G
05112-100GEA 171 EUR
05112-100G 05112-500G
Carbono activo, Supelco®
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9bc7f8373e013ba97c39e17de9d16ec6be249ff&vid=974c16901984fa065007ee4f521ed089244da040&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37a3e0c592809775c46a919fdc0915f5b22436cb&vid=a334a0531833d93e9605813d0656ec30a8f1cfcd&prid=web&clid=SAPDAM